Läs mer
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10667314 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10667314 5 g 5g
10448910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10667314 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166830050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 4727-72-4
Molekylformel C12H17NO
Molekylvikt (g/mol) 191.27
MDL-nummer MFCD00006503
InChI-nyckel BPPZXJZYCOETDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-4-piperidinol, n-benzyl-4-hydroxypiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 1-phenylmethyl, n-benzyl-4-hydroxy piperidine, n-benzyl-4-piperidinol, 1-benzyl-4-hydroxy piperidine, 1-phenylmethyl piperidin-4-ol, 1-phenylmethyl-4-piperidinol
PubChem CID 78461
IUPAC-namn 1-benzylpiperidin-4-ol
LEDER C1CN(CCC1O)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60°C to 65°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 127°C to 128°C (2.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 03,786E
Formel vikt 191.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.