Läs mer
1-Bensyl-4-metylbensen, TRC
Produktkod. 18072530
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072530 50 mg
18091620 25 mg
18080010 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18072530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB53516850MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-83-7
Molekylformel C14H14
Molekylvikt (g/mol) 182.26
Synonym 1-Methyl-4-(phenylmethyl)benzene;(4-Methylphenyl)phenylmethane;1-Methyl-4-benzylbenzene;4-Benzyltoluene;4-Methyldiphenylmethane;NSC 75367;Phenyl(p-methylphenyl)methane;Phenyl-p-tolylmethane;p-Benzyltoluene;p-Methylbenzylbenzene;p-Methyldiphenylmethane;p-Tolylphenylmethane;
IUPAC-namn 1-benzyl-4-metylbensen
LEDER Cc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-methylbenzene
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14/c1-12-7-9-14(10-8-12)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,11H2,1H3
Formel vikt 182.1096