missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyl-4-nitrosopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| CAS | 40675-45-4 |
| Molekylformel | C11 H15 N3 O |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | Piperazine, 1-nitroso-4-(phenylmethyl)- (9CI, ACI), 1-Nitroso-4-(phenylmethyl)piperazine (ACI), Piperazine, 1-benzyl-4-nitoso- (5CI), 1-Benzyl-4-nitrosopiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N3O/c15-12-14-8-6-13(7-9-14)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2 |
| LEDER | O=NN1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.26 |
| Formel vikt | 205.1215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?