Läs mer
1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4, TRC
Produktkod. 30334644
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30334644 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30334644 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28861810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4
CAS 88227-11-6
Molekylformel C12H13D4NO
Kvantitet 10 mg
Synonym 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol-d4, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine-d4, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine-d4, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine-d4, NSC 72991-d4, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-3,3,5,5-d4-ol
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/i6D2,7D2
LEDER [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)CC([2H])([2H])C1O
IUPAC-namn 1-benzyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 195.29
Formel vikt 195.1561