missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4, TRC

Produktkod. 30345820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30345820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB288618100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-piperidinol-3,3,5,5-d4
CAS 88227-11-6
Molekylformel C12H13D4NO
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol-d4, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine-d4, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine-d4, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine-d4, NSC 72991-d4, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-3,3,5,5-d4-ol
InChI formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/i6D2,7D2
LEDER [2H]C1([2H])CN(Cc2ccccc2)CC([2H])([2H])C1O
IUPAC-namn 1-benzyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 195.29
Formel vikt 195.1561
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.