Läs mer
1-Benzyl-4-piperidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-4-piperidinol |
| CAS | 4727-72-4 |
| Molekylformel | C12H17NO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Hydroxy-1-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-N-benzylpiperidine, N-Benzyl-4-hydroxypiperidine, NSC 72991, 1-(Phenylmethyl)-4-piperidin-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO/c14-12-6-8-13(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2 |
| LEDER | OC1CCN(Cc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-benzylpiperidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.27 |
| Formel vikt | 191.131 |