Läs mer
1-Benzyl-4-piperidon, 98+%
Produktkod. 11439553
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439553 100 g 100g
11429553 25 g 25g
11449553 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439553 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12390.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189,258 g/mol
1-bensyl-4-piperidon är en farmaceutisk mellanprodukt, den används i penfluridolsyntes av bulkläkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-bensyl-4-piperidon är en farmaceutisk mellanprodukt, den används i penfluridolsyntes av bulkläkemedel.
Löslighet Löslig i vatten (12 g
/100 ml vid 20 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3612-20-2
Molekylformel C12H15NO
Molekylvikt (g/mol) 189.258
MDL-nummer MFCD00006192
InChI-nyckel SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC-namn 1-bensylpiperidin-4-on
LEDER C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-4-piperidone
Densitet 1.059
Kokpunkt 248°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5399
Kvantitet 100 g
Beilstein 128556
Löslighetsinformation Soluble in water (12g/100ml at 20°C).
Formel vikt 189.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.