Läs mer
(1-bensyl-4-piperidyl)metanol, Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 10561132
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10561132 1 g 1g
10061194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10561132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09623DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67686-01-5
Molekylformel C13H19NO
Molekylvikt (g/mol) 205.301
MDL-nummer MFCD00831014
InChI-nyckel FLQPYEOKVZYXRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-4-piperidyl methanol, 1-benzylpiperidin-4-yl methanol, 1-benzyl-4-piperidinemethanol, 1-benzyl-4-piperidinyl methanol, 1-benzyl-4-hydroxymethylpiperidine, 4-piperidinemethanol, 1-phenylmethyl, 1-benzy-4-hydroxymethylpiperidine, 1-benzy-4-hydroxymethyl piperidine, pubchem8894, 1-benzyl-4-piperdinemethanol
PubChem CID 736802
IUPAC-namn (1-bensylpiperidin-4-yl)metanol
LEDER C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Benzyl-4-piperidyl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.3
Procent renhet 97%