missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole, TRC

Produktkod. 30135768
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135768 10 mg
30005147 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135768 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB25140010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2250243-56-0
Molekylformel C20H20N2
Molekylvikt (g/mol) 288.39
Synonym N-Benzyl Vinyl Analog Medetomidine
IUPAC-namn 1-benzyl-5-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethenyl]imidazole
LEDER Cc1cccc(C(=C)c2cncn2Cc3ccccc3)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole
Analyt- eller komponentnamn 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)vinyl)-1H-imidazole
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H20N2/c1-15-8-7-11-19(16(15)2)17(3)20-12-21-14-22(20)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-12,14H,3,13H2,1-2H3
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 288.1626
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.