Läs mer
1-Bensyl-5-bromoindol, TRC
Produktkod. 30336592
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30336592 100 mg
1 options
Produktkod. 30336592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB300043100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-5-bromoindole
CAS 10075-51-1
Molekylformel C15 H12 Br N
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2
LEDER Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1
IUPAC-namn 1-benzyl-5-bromoindol
Molekylvikt (g/mol) 286.166
Formel vikt 285.015