Läs mer
1-Bensyl-5-bromoindol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyl-5-bromoindole |
| CAS | 10075-51-1 |
| Molekylformel | C15 H12 Br N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrN/c16-14-6-7-15-13(10-14)8-9-17(15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2 |
| LEDER | Brc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-5-bromoindol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.166 |
| Formel vikt | 285.015 |