Läs mer
1-bensyl-5-fenylbarbitursyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357816
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357816 25 g 25g
11347816 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12954.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 72846-00-5 | C17H14N2O3 | 294.31 g/mol
1-bensyl-5-fenylbarbitursyra är användbar som en farmaceutisk mellanprodukt vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72846-00-5
Molekylformel C17H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 294.31
MDL-nummer MFCD00082750
InChI-nyckel KCWWCWMGJOWTMY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid, 1-benzyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, benzyl-5-phenylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-phenyl-1-phenylmethyl, 1-phenylmethyl-5-phenyl-barbituric acid, 5-phenyl-1-benzyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione, acmc-1bb85, 1-benzyl-5-phenylbarbiturate, 1-benzyl-5-phenylbarbituricacid, 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid 5g
PubChem CID 166340
IUPAC-namn 1-bensyl-5-fenyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
LEDER O=C1NC(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C(=O)C1C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Smältpunkt 163°C to 165°C
Formel vikt 294.31
Procent renhet ≥98%
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.