Läs mer
1-Benzylglycerol-2,3-carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzylglycerol-2,3-carbonate |
| CAS | 949-97-3 |
| Molekylformel | C11 H12 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-one, 4-[(phenylmethoxy)methyl]-, Carbonic acid, cyclic [(benzyloxy)methyl]ethylene ester (7CI,8CI), 4-[(Phenylmethoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one, 4-(Benzyloxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one, 4-(Benzyloxymethyl)-1,3-dioxolane-2-one, Benzyloxymethyl-1,3-dioxolan-2-one, DL-3-O-Benzylglycerol-1,2-carbonate, 1-Benzylglycerol-2,3-carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-11-14-8-10(15-11)7-13-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2 |
| LEDER | O=C1OCC(COCc2ccccc2)O1 |
| IUPAC-namn | 4-(phenylmethoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |