missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzylglycerol |
| CAS | 4799-67-1 |
| Molekylformel | C10H14O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| LEDER | OCC(O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-phenylmethoxypropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vikt | 182.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?