missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-(Benzylideneamino)parabanic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Benzylideneamino)parabanic Acid |
| CAS | 42839-64-5 |
| Molekylformel | C10 H7 N3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7N3O3/c14-8-9(15)13(10(16)12-8)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14,16)/b11-6+ |
| LEDER | O=C1NC(=O)C(=O)N1\N=C\c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-benzylideneamino]imidazolidine-2,4,5-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.18 |
| Formel vikt | 217.0487 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?