missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzylideneaminohydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzylideneaminohydantoin |
| CAS | 2827-57-8 |
| Molekylformel | C10 H9 N3 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c14-9-7-13(10(15)12-9)11-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2,(H,12,14,15)/b11-6+ |
| LEDER | O=C1CN(\N=C\c2ccccc2)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-benzylideneamino]imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.2 |
| Formel vikt | 203.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?