Läs mer
1-Benzylimidazole, 98+%
Produktkod. 11310234
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11310234 5 g 5g
11320234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00802.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
1-bensylimidazol verkar som en inducerare av olika cytokrom P-450 isozymer och hämmare av tromboxan A2-syntas. 1-bensylimidazol har använts för att framställa cyklodextrinjonisk flytande polymer (β CD-BIMOTs-TDI)
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Benzylimidazol fungerar som en inducerare av olika cytokrom P-450 isozymer och hämmare av tromboxan A2-syntas. 1-bensylimidazol har använts för att framställa cyklodextrinjonisk flytande polymer (β CD-BIMOTs-TDI)
Löslighet
Löslig i metanol, aceton, DMSO, etanol, utspädda syror (fritt lösliga) och buffertar med pH>6,0 (fritt lösliga). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Håll behållaren stängd när den inte används. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4238-71-5
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00005296
InChI-nyckel KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC-namn 1-bensylimidazol
LEDER C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylimidazole
Smältpunkt 68°C to 73°C
Kokpunkt 310°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 114571
Löslighetsinformation Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.