Läs mer
1-bensylimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10697502 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697502 5 g Glasflaska 5g
10419070 25 g Glasflaska 25g
10549433 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697502 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152250050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4238-71-5
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.20
MDL-nummer MFCD00005296
InChI-nyckel KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC-namn 1-bensylimidazol
LEDER C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylimidazole
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68.0°C to 71.0°C
Färg Brun
Kokpunkt 310.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 23, 48
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and acetone
Formel vikt 158.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.