Läs mer
1-bensylindol-3-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10527990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10527990 5 g Glasflaska 5g
10008249 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10527990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428260050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 27018-76-4
Molekylformel C16H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 251.28
MDL-nummer MFCD00057094
InChI-nyckel LVYDDRHDOKXFMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole-3-carboxylic acid, indole-3-carboxylic acid, 1-benzyl, 1h-indole-3-carboxylic acid, 1-phenylmethyl, pubchem7313, cbmicro_033327, cambridge id 5791025, 5-22-03-00037 beilstein handbook reference, 1-benzylindol-3-carboxylic acid, n-benzylindole-3-carboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylicacid, 1-phenylmethyl
PubChem CID 33671
IUPAC-namn 1-bensylindol-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylindole-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.