Läs mer
1-Benzylindole-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15498407 1 g 1g
15408417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51945.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206163-56-5
Molekylformel C21H24BNO2
Molekylvikt (g/mol) 333.24
MDL-nummer MFCD11894320
InChI-nyckel ZJVGZQOSLAZPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, amtb247, 1-benzylindole-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-1h-indol-5-yl boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole
PubChem CID 58374760
IUPAC-namn 1-benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylindole-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 333.24
Procent renhet 95%