Läs mer
1-Benzylindole-5-boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzylindole-5-boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1206163-56-5 |
| Molekylformel | C21H24BNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24BNO2/c1-20(2)21(3,4)25-22(24-20)18-10-11-19-17(14-18)12-13-23(19)15-16-8-6-5-7-9-16/h5-14H,15H2,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(ccn3Cc4ccccc4)c2 |
| IUPAC-namn | 1-benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.23 |