Läs mer
1-Benzylindole-5-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzylindole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 63263-88-7 |
| Molekylformel | C16 H13 N O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c18-12-14-6-7-16-15(10-14)8-9-17(16)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,12H,11H2 |
| LEDER | O=Cc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| IUPAC-namn | 1-benzylindole-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vikt | 235.0997 |