Läs mer
1-bensylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410099
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410099 5 g 5g
15400099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63414.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3377-71-7 | C15H13N | 207.276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3377-71-7
Molekylformel C15H13N
Molekylvikt (g/mol) 207.276
MDL-nummer MFCD00015884
InChI-nyckel NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
IUPAC-namn 1-bensylindol
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylindole
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 148884
Formel vikt 207.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.