Läs mer
1-Benzyloxy-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyloxy-2-propanol |
| CAS | 13807-91-5 |
| Molekylformel | C10 H14 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(Benzyloxy)-2-propanol, NSC 165612 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | OC(C)COCC=1C=CC=CC1 |
| IUPAC-namn | 1-benzyloxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vikt | 166.0994 |