Läs mer
1-Bensyloxi-3-jodbensen, 99 %
Produktkod. 11378406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378406 5 g 5g
11368406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17442.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 107623-21-2 | C13H11IO | 310,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107623-21-2
Molekylformel C13H11IO
Molekylvikt (g/mol) 310.13
MDL-nummer MFCD01318100
InChI-nyckel QMKHOPJXDQAHBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy-3-iodobenzene, 3-iodobenzyloxybenzene, 1-benzyloxy-3-iodo-benzene, benzene,1-iodo-3-phenylmethoxy, benzene, 1-iodo-3-phenylmethoxy, pubchem3066, 3-benzyloxyiodobenzene, acmc-1c7zz, 1-benzyl-oxy-3-iodobenzene
PubChem CID 4228019
IUPAC-namn 1-jod-3-fenylmetoxibensen
LEDER IC1=CC=CC(OCC2=CC=CC=C2)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyloxy-3-iodobenzene
Smältpunkt 50 °C till 51 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3270112
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 310.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.