Läs mer
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-methoxybenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-methoxybenzene |
| CAS | 63057-72-7 |
| Molekylformel | C14H13BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BrO2/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-bromo-2-methoxy-1-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.16 |
| Formel vikt | 292.0099 |