Läs mer
1-Bensyloxi-4-jodobensen, 98+%
Produktkod. 11342887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342887 25 g 25g
11332887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16092.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 19578-68-8 | C13H11IO | 310,134 g/mol
1-bensyloxi-4-jodbensen används som en emulgator och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-bensyloxi-4-jodbensen används som emulgator
och som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19578-68-8
Molekylformel C13H11IO
Molekylvikt (g/mol) 310.134
MDL-nummer MFCD00079704
InChI-nyckel MPWFGAWFTAZWKZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 519671
IUPAC-namn 1-jod-4-fenylmetoxibensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyloxy-4-iodobenzene
Smältpunkt 60 °C till 64 °C
Kokpunkt 140 °C (1 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3051495
Känslighet Ljuskänslig
Synonym 1-benzyloxy-4-iodobenzene, 4-benzyloxyiodobenzene, 4-iodobenzyloxybenzene, benzyl 4-iodophenyl ether, benzene, 1-iodo-4-phenylmethoxy, 1-benzyloxy-4-iodo-benzene, benzene,1-iodo-4-phenylmethoxy, acmc-20amon, 4-benzyloxy iodobenzene
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 310.14
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.