missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Benzyloxy-5-hydroxynaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyloxy-5-hydroxynaphthalene |
| CAS | 109972-84-1 |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-(Benzyloxy)-alpha-naphthol, 5-(Phenylmethoxy)-1-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O4/c1-12(21)18-16(11-13-5-3-2-4-6-13)17(22)19-14-7-9-15(10-8-14)20(23)24/h2-10,16H,11H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)/t16-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-N-(4-nitrophenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.335 |
| Formel vikt | 327.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?