Läs mer
1-[(bensyloxi)karbonyl]-2-indolinkarboxylsyra,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10170632
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10170632 1 g 1g
10408894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10170632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13401DA
Kemiska identifierare
CAS 117483-89-3
Molekylformel C17H15NO4
Molekylvikt (g/mol) 297.31
MDL-nummer MFCD02682032
InChI-nyckel BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
PubChem CID 2776400
IUPAC-namn 1-fenylmetoxikarbonyl-2,3-dihydroindol-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 297.31
Procent renhet 90%