Läs mer
1-[(bensyloxi)karbonyl]-3-piperidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486272
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486272 1 g 1g
10386514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10486272 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24701DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 78190-11-1
Molekylformel C14H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 263.293
MDL-nummer MFCD02931282
InChI-nyckel FFLPIVZNYJKKDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, 1-n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-dl-nipecotic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-piperidin-3-ylcarboxylic acid, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-phenylmethyl ester
PubChem CID 234339
IUPAC-namn 1-fenylmetoxikarbonylpiperidin-3-karboxylsyra
LEDER C1CC(CN(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.29
Procent renhet 97%