Läs mer
1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde |
| CAS | 288401-39-8 |
| Molekylformel | C12H14O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9H,6-8,10H2 |
| LEDER | O=CC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | 1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropane-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vikt | 190.0994 |