Läs mer
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol, Mikromol™
Produktkod. 30051971
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051971 100 mg
1 options
Produktkod. 30051971 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0698.380100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol
CAS 177200-76-9
Analyt- eller komponentnamn [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12H16O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol
LEDER OCC1(COCc2ccccc2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 192.25