Läs mer
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol, TRC
Produktkod. 30335786
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30335786 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30335786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2868102.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol
CAS 177200-76-9
Molekylformel C12H16O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Cyclopropanemethanol, 1-[(phenylmethoxy)methyl]-, 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
LEDER OCC1(COCc2ccccc2)CC1
IUPAC-namn [1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropyl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Formel vikt 192.115