Läs mer
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| CAS | 177200-76-9 |
| Molekylformel | C12H16O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cyclopropanemethanol, 1-[(phenylmethoxy)methyl]-, 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2 |
| LEDER | OCC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC-namn | [1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropyl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vikt | 192.115 |