Läs mer
1-(Benzyloxy)propan-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Benzyloxy)propan-2-one |
| CAS | 22539-93-1 |
| Molekylformel | C10H12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-phenylmethoxypropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vikt | 164.0837 |