Läs mer
1-Benzyloxycarbonyl-(2S,4R)-2-cyano-4-fluoropyrrolidine, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzyloxycarbonyl-(2S,4R)-2-cyano-4-fluoropyrrolidine |
| Smältpunkt | 68°C to 72°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3439 |
| Formel vikt | 248.25 |
| Procent renhet | 97% |