Läs mer
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 97+%
Produktkod. 15471689
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471689 1 g 1g
15481689 5 g 5g
15491689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471689 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64471.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 61995-20-8 | C13H15NO3 | 233.27 g/mol
1-bensyloxikarbonyl-3-piperidon finner sin tillämpning i syntesen och farmakologisk utvärdering av vissa 6-substituerade 7-metyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]dekaner som potentiella dopaminagonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-bensyloxikarbonyl-3-piperidon finner sin tillämpning i syntesen och farmakologisk utvärdering
av vissa 6-substituerade 7-metyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]dekaner som potentiella dopaminagonister.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61995-20-8
Molekylformel C13H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 233.27
MDL-nummer MFCD03001723
InChI-nyckel ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
PubChem CID 1514169
IUPAC-namn bensyl-3-oxopiperidin-1-karboxylat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone
Kvantitet 1 g
Beilstein 1464624
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 233.27
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.