Läs mer
1-(Bensyloxikarbonyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 15432428
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432428 5 mL 5ml
15442428 25 mL 25ml
15452428 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56008.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31166-44-6
Molekylformel C12H17N2O2
Molekylvikt (g/mol) 221.28
MDL-nummer MFCD00274317
InChI-nyckel CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC-namn bensylpiperazin-1-karboxylat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Densitet 1.142
Kokpunkt 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 5 mL
Beilstein 179500
Formel vikt 220.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.