Läs mer
1-bensylpiperidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10627580
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10627580 10 g 10g
10536914 1 g 1g
10372095 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10627580 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01177EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50541-93-0
Molekylformel C12H18N2
Molekylvikt (g/mol) 190.29
MDL-nummer MFCD00006504
InChI-nyckel YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
IUPAC-namn 1-bensylpiperidin-4-amin
LEDER C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylpiperidin-4-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 190.29
Procent renhet 97%