Läs mer
1-Bensylpiperidin, 98 %
Produktkod. 11394256
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394256 50 g 50g
11384256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19339.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-56-8
Molekylformel C12H18ClN
Molekylvikt (g/mol) 211.73
MDL-nummer MFCD00224901
InChI-nyckel MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
LEDER [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylpiperidine
Densitet 0.95
Kokpunkt 120 °C till 123 °C (9 mmHg)
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 50 g
Beilstein 5639
IUPAC-namn väte 1-bensylpiperidinklorid
Formel vikt 175.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.