Läs mer
1-Benzylpyrrole, 96%
Produktkod. 15462338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462338 1 g 1g
15472338 5 g 5g
15482338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55936.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-97-0 | C11H11N | 157.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-97-0
Molekylformel C11H11N
Molekylvikt (g/mol) 157.22
MDL-nummer MFCD00963301
InChI-nyckel FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-1h-pyrrole, pyrrole, 1-benzyl, 1-benzylpyrrol, acmc-209fbl, 1-phenylmethyl pyrrole, 1-benzyl-1h-pyrrole #, pyrrole, 1-benzyl-8ci
PubChem CID 74922
LEDER C(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Benzylpyrrole
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.020 g/mL
Kokpunkt 90°C (0.9 mmHg)
Brytningsindex 1.5685
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
IUPAC-namn 1-bensyl-lH-pyrrol
Formel vikt 157.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.