Läs mer
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil, 99%
Produktkod. 15466229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15466229 5 g 5g
15456229 1 g 1g
15476229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15466229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64147.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3083-77-0 | C9H12N2O6 | 244.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3083-77-0
Molekylformel C9H12N2O6
Molekylvikt (g/mol) 244.20
MDL-nummer MFCD00065998
InChI-nyckel DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Synonym 1-2r,3s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 57416896
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 28749
IUPAC-namn 1-[(2R,3S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Formel vikt 244.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.