Läs mer
1-Beta-D-Arabinofuranosyluracil, TRC
Produktkod. 30179998
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179998 250 mg
30179847 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA764000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3083-77-0
Molekylformel C9 H12 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Synonym 1-β-d-arabinofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracil arabonoside), Uracil, 1-β-D-arabinofuranosyl- (6CI,7CI,8CI), 1-β-D-Arabinofuranosyluracil, Ara-U, Arabinofuranosyluracil, Arabinosyluracil, Arauridine, NSC 68928, Spongouridin, Spongouridine, Uracil arabinoside, Uracil β-D-arabinofuranoside, Cytarabine Imp. A (EP)
IUPAC-namn 1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil Arabinoside
Analyt- eller komponentnamn Uracil Arabinoside
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244.0695