missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Beta-D-Arabinofuranosyluracil, TRC

Produktkod. 30179847
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179847 1 g
30179998 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7640001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3083-77-0
Molekylformel C9 H12 N2 O6
Molekylvikt (g/mol) 244.2
Synonym 1-β-d-arabinofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracil arabonoside), Uracil, 1-β-D-arabinofuranosyl- (6CI,7CI,8CI), 1-β-D-Arabinofuranosyluracil, Ara-U, Arabinofuranosyluracil, Arabinosyluracil, Arauridine, NSC 68928, Spongouridin, Spongouridine, Uracil arabinoside, Uracil β-D-arabinofuranoside, Cytarabine Imp. A (EP)
IUPAC-namn 1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Uracil Arabinoside
Analyt- eller komponentnamn Uracil Arabinoside
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.0695
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.