Läs mer
1-Beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazol-3-karboxylsyrametylester (Ribavirinförorening H), TRC
Produktkod. 30411178
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411178 10 mg
30422457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30411178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR41572510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38934-69-9
Molekylformel C9 H13 N3 O7
Molekylvikt (g/mol) 275.22
Synonym 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
IUPAC-namn [(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl] 1H-1,2,4-triazol-3-ylmetylkarbonat
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Formel vikt 275.0753