Läs mer
1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39925-19-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N3 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Imp. A (EP), Ribavirin Related Compound A, Ribavirin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid |
| Visa mer |