missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-ol |
| CAS | 1322625-82-0 |
| Molekylformel | C18H33N3O6S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33N3O6S/c22-6-8-26-10-12-27-11-9-25-7-5-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)20-18(24)21-17/h14-15,17,22H,1-13H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1 |
| LEDER | OCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC-namn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.54 |
| Formel vikt | 419.209 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?