Läs mer
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10366060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10366060 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10366060 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 100180100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Namnnotering 97%
CAS 27469-60-9
Smältpunkt 89°C to 94°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C17H18F2N2
MDL-nummer MFCD00038660
Kvantitet 10 g
Synonym 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.34g/L (20°C). Other solubilities: >500g/L in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, acetone and dichloromethane
InChI-nyckel TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
IUPAC-namn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Molekylvikt (g/mol) 288.342
PubChem CID 152932
Formel vikt 288.34
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.