Läs mer
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine, 97%
Produktkod. 15491328
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491328 1 g 1g
15401338 5 g 5g
15411338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55173.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 27469-60-9 | C17H18F2N2 | 288.342 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27469-60-9
Molekylformel C17H18F2N2
Molekylvikt (g/mol) 288.342
MDL-nummer MFCD00038660
InChI-nyckel TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bis 4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-bis-4-fluorophenyl methyl piperazine, 1-4,4'-difluorobenzhydryl piperazine, 4,4'-difluorobenzhydrylpiperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methylpiperazine, 1 bis 4-fluorophenyl methyl-piperazine, piperazine, 1-bis 4-fluorophenyl methyl, 4,4'-difluorobenzhydryl piperazine
PubChem CID 152932
IUPAC-namn 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
LEDER C1CN(CCN1)C(C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=C(C=C3)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Smältpunkt 88°C to 92°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 620754
Formel vikt 288.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.