Läs mer
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl Piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2 |
| Formel vikt | 288.1438 |